Documenti fondamentali
341975
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Br2F4
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Stringa SMILE
FC(F)(Br)C(F)(F)CCBr
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)