Documenti fondamentali
341924
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4OCF2CHF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
98 °C/65 mmHg (lit.)
Densità
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)