Documenti
341711
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6F4CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. eboll.
152-153 °C (lit.)
Densità
1.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)C(F)(F)F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter