Documenti fondamentali
341649
Sigma-Aldrich
Copper(II) 3,5-diisopropylsalicylate hydrate
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic acid copper(II) complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H34CuO6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.09 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[H]O[H].CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O[Cu]OC(=O)c2cc(cc(C(C)C)c2O)C(C)C
InChI
1S/2C13H18O3.Cu.H2O/c2*1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16;;/h2*5-8,14H,1-4H3,(H,15,16);;1H2/q;;+2;/p-2
SXWHJKRSFYUWQB-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)