341517
Tetrahydro-2-furoic acid
97%
Sinonimo/i:
Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
237-243 °C (lit.)
Densità
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter