Documenti fondamentali
341096
Sigma-Aldrich
Succinimidyl 2,2,2-trichloroethyl carbonate
98%
Sinonimo/i:
N-(2,2,2-Trichloroethoxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6Cl3NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)COC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H6Cl3NO5/c8-7(9,10)3-15-6(14)16-11-4(12)1-2-5(11)13/h1-3H2
WBZXNGAFYBGQFE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Succinimidyl 2,2,2-trichloroethyl carbonate was used in the synthesis of:
  • methyl [phenyl 5-(2,2,2-trichloroethoxycarbonylamino)-3,5-dideoxy-2-thio-β-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosid]-onate[1]
  • phenyl 3,4-di-O-benzyl-6-O-(tert-butyl-dimethyl-silyl)-1-selanyl-2-(2,2,2-trichloroethoxycarbonylamine)-β-D-galactopyranoside[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chien-Tai Ren et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5427-5430 (2007-06-21)
Synthesis of a tetrasaccharide glycosyl glycerol, the core structure of glycoglycerolipid from Meiothermus taiwanensis ATCC BAA-400, was described. A one-pot glycosylation with three components was employed as a key step.
Chien-Tai Ren et al.
The Journal of organic chemistry, 67(4), 1376-1379 (2002-02-16)
The preparation of a disaccharide 2, Neu5Ac-alpha-(2-->5)Neu5Gc having a alpha-benzyl protecting group at the reducing end, by the coupling of the easily accessible building units 4 and 5 is described. Subsequent deprotection of the coupling adduct led to the isolation