Documenti fondamentali
340979
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
o-Carvacrotinic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)10(12)9(8)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
ZHLQYPNVDAMSFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid is a multiple-substituted derivative of benzoic acid. Crystal structure of 2-hydroxy-6-isopropyl-3-methylbenzoic acid has been investigated.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Richard Betz et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 5), o1063-o1063 (2011-07-15)
The title compound, C(11)H(14)O(3), is a multiple-substituted derivative of benzoic acid. Intra-cyclic C-C-C angles span a range of 117.16 (19)-122.32 (19)°. Apart from intra-molecular hydrogen bonds between hydroxyl and carboxyl groups, inter-molecular hydrogen bonds are present in the crystal structure, the latter