Documenti fondamentali
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,3-adamantanedicarboxylate
98%
Sinonimo/i:
DMADC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)