Documenti fondamentali
340340
Sigma-Aldrich
Manganese(II) hexafluoroacetylacetonate trihydrate
About This Item
Formula condensata:
Mn(C5HF6O2)2 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
Punto di fusione
173 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Mn.3H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;;/h2*1,12H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/b2*2-1-;;;;
HCBXOKXXLBXGQE-KZXGFQSYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)