Documenti fondamentali
339911
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
3-Isopropyl-6-methylsalicylic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
127-129 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)9(10(8)12)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
FNWNGQGTFICQJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is also referred as o-thymotic acid. Analgesic and antistress evaluation of o-thymotic acid in rat has been reported.
Applicazioni
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is suitable for nuclear reactor applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analgesic and anti-inflammatory evaluation of thymotic acid and certain homologs.
F J Marozzi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(6), 989-994 (1968-06-01)
Structure of the tri-o-thymotide-ethyl methyl sulfoxide (2: 1) clathrate. Crystallographic estimation of the enantioselectivity.
Allemand J and Gerdil R.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 38(8), 2312-2315 (1982)