Key Documents
339814
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(R)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.64
Beilstein:
3701567
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +6.0°, c = 1 in 0.05 M NaOH
Punto di fusione
248-250 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
CZQQGVFHLSBEDV-FYZOBXCZSA-N
WGK 3