Documenti fondamentali
339539
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
99%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4,9H2
CLKBZWDZDVOIGJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)