Documenti fondamentali
338915
Sigma-Aldrich
Morpholinosulfur trifluoride
Sinonimo/i:
Morph-DAST, Morpho-DAST
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8F3NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.17
Beilstein:
606224
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
41-42 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FS(F)(F)N1CCOCC1
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)