Key Documents
338478
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C#N)=C(\[H])c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C13H16N2/c1-3-15(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-14/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
NPWFCIFHEOTMMN-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)