Key Documents
338427
Sigma-Aldrich
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinecarbonitrile
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H4F6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)