Documenti fondamentali
337900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylmethyl benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.30
Numero MDL:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stringa SMILE
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)