Documenti
337803
Sigma-Aldrich
Melamine/hydrogen fluoride
30:70 % (w/w)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7FN6
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Concentrazione
30:70 % (w/w)
Densità
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1