Documenti fondamentali
337730
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(thiocyanato)platinate(II)
Sinonimo/i:
Dipotassium tetrakis(thiocyanato)platinate(2-) , Dipotassium tetrathiocyanatoplatinate(2-)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4K2N4PtS4
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[K+].[K+].N#CS[Pt--](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.2K.Pt/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
HFSDIGGSMJDZEA-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)