Documenti fondamentali
337102
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorotoluene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
110-113 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)