Documenti fondamentali
336939
Sigma-Aldrich
Triallylphosphine
95%
Sinonimo/i:
Tri-2-propenylphosphine
About This Item
Formula condensata:
(CH2=CHCH2)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
P. ebollizione
70 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCP(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
GNFABDZKXNKQKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst in Negishi phosphine ligand-containing palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)