Documenti
335487
Sigma-Aldrich
5′-Nitro-2′-(4-nitrophenyl)benzanilide
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
239-242 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O