Documenti fondamentali
334847
Sigma-Aldrich
N-Fluoro-N-propyl-p-toluenesulfonamide
technical grade, 80%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14FNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Numero MDL:
Grado
technical grade
Saggio
80%
Stringa SMILE
CCCN(F)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)