Documenti fondamentali
334669
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
135-137 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CCSc1nnc(N)s1
InChI
1S/C4H7N3S2/c1-2-8-4-7-6-3(5)9-4/h2H2,1H3,(H2,5,6)
VWRHSNKTSSIMGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Amino-5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazole is an inhibitor of copper corrosion.[1] Effect of 2-amino-5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole on the copper corrosion in aerated HCl solution has been investigated.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effectiveness of corrosion inhibitor films for the conservation of bronzes and gilded bronzes.
Balbo A, et al.
Corrosion Science, 59, 204-212 (2012)
Effects of 2-amino-5-ethylthio-1, 3, 4-thiadiazole on copper corrosion as a corrosion inhibitor in aerated acidic pickling solutions.
Sherif EM and Park S-M.
Electrochimica Acta, 51(28), 6556-6562 (2006)