Documenti fondamentali
334464
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Sinonimo/i:
Ruthenium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2RuCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.86
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Ru/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael W Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 14703-14711 (2020-06-17)
The undeclared release and subsequent detection of ruthenium-106 (106Ru) across Europe from late September to early October of 2017 prompted an international effort to ascertain the circumstances of the event. While dispersion modeling, corroborated by ground deposition measurements, has narrowed