Documenti
333794
Sigma-Aldrich
Cesium propionate, compound with propionic acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2Cs · xC2H5CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Forma fisica
powder and chunks
Composizione
Degree of hydration, ≤1
Punto di fusione
160 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs].CCC(O)=O
InChI
1S/2C3H6O2.Cs/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+1/p-1
WIHYSNKBMOMJGD-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges