333344
Tripropyl orthoformate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
106-108 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCCOC(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?