Documenti fondamentali
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4825 (lit.)
P. ebollizione
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)