Documenti fondamentali
332933
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane
95%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C(OCH3)2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)