Documenti fondamentali
332844
Sigma-Aldrich
4-Methoxycyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H10CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4687 (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
COC1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
WKILSRYNRQGRMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
cis-4-Methoxycyclohexanecarboxylic acid reacts with methyllithium to afford ketone, cis-4-methoxy-1-acetylcyclohexane.[1] Reaction of cis-4-methoxycyclohexanecarboxylic acid with acetic acid and catalytic amount of sulphuric acid has been investigated.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Notes-Studies of Configuration. VI. cis-and trans-4-Methoxycyclohexanol.
Noyce DS and Weingarten HI.
The Journal of Organic Chemistry, 25(2), 260-262 (1960)
Studies of Configuration. IV. The Rearrangement of Methoxycyclohexanecarboxylic Acids with Acetic Anhydride1.
Noyce DS and Weingarten HI.
Journal of the American Chemical Society, 79(12), 3098-3102 (1957)