Documenti fondamentali
332771
Sigma-Aldrich
Resolve-Al ErFOD
≥99%
Sinonimo/i:
Er(fod)3, Erbium(III)-tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate), Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)erbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H30ErF21O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
1052.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: erbium
Punto di fusione
157-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)\C(O[Er](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Er/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
DVVPWGWHENFRIG-VNGPFPIXSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)