Documenti fondamentali
332550
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine
96%
Sinonimo/i:
(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N′-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N′-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine
Scegli un formato
5 G
CHF 82.20
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 82.20
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2N(CH2)3NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4283 (lit.)
P. ebollizione
140-142 °C (lit.)
Densità
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCCCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
SORARJZLMNRBAQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N,N′-Trimethyl-1,3-propanediamine was used in preparation of unlabelled N,N,N′-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIDPM).[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
B Lui et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 28(3), 360-365 (1987-03-01)
In conjunction with single photon emission computed tomography (SPECT), iodine-123 (123I)-labeled N,N,N'-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIPDM) has been used clinically as a regional cerebral perfusion imaging agent. The [123I]HIPDM can be prepared by a simple aqueous exchange reaction in a kit form. We
Questions
  1. Comment est fait ce produit?
    1 answer
    1. The preparation method for this product is considered proprietary.