Documenti fondamentali
332283
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)