Documenti fondamentali
332054
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl)mercury
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiCH2]2Hg
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.02
Beilstein:
4125027
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.474 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C[Hg]C[Si](C)(C)C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)