Key Documents
332011
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
1-(4-Phenyl-4-piperidinyl)-ethanone hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
232-234 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CC(=O)C1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c1-11(15)13(7-9-14-10-8-13)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,14H,7-10H2,1H3;1H
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride generates acetylperoxyl radical via laser flash photolysis in the presence of oxygen.
Applicazioni
Reactant for synthesis of neurotransmitter transport inhibitors with activity at dopamine receptor sites
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laser flash photolysis of new water-soluble peroxyl radical precursor.
El-Agamey A.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 203(1), 13-17 (2009)