Documenti
331759
Sigma-Aldrich
(2-endo,3-exo)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dimethanol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1[C@@H]2CC[C@@H](C=C2)[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H16O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10(9)6-12/h1-2,7-12H,3-6H2/t7-,8+,9-,10-/m0/s1
FYTVZXRDKATZTF-JXUBOQSCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3