Documenti fondamentali
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
P. ebollizione
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)