331295
Dichloroacetic anhydride
technical grade, 85%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
85%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. eboll.
214-216 °C (lit.)
Densità
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?