Key Documents
331252
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
technical grade, 75 wt. % gel in H2O
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical grade
Concentrazione
75 wt. % gel in H2O
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)