Documenti fondamentali
331171
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy, free radical
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
81-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)