Key Documents
329843
Sigma-Aldrich
Potassium acetylacetonate hemihydrate
97%
Sinonimo/i:
Acetylacetone potassium derivative
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.21
Beilstein:
4157393
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
97%
Punto di fusione
~235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)