Documenti fondamentali
329193
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(ethylsulfonyl)phenol
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)