Key Documents
328944
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H(F)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
AKJNEERVRJOBPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)