328928
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol
98%
Sinonimo/i:
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)thiophenol
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CF3)SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
105 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1S)C(F)(F)F
Applicazioni
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenethiol was employed as reagent in Ugi-Smiles coupling reaction of o-nitrothiophenol. It was also used in synthesis of monolayer-capped nanoparticles (MCNPs) consisting of 3-5nm Au nanoparticles.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Gady Konvalina et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(1), 317-325 (2011-11-30)
Chemiresistors based on metal monolayer-capped nanoparticles (MCNPs) are promising candidates for fast, inexpensive, and portable tracing of (bio)chemical species in the gas phase. However, the sensitivity of such sensors to humidity is problematic, limiting their reliable and reproducible application in
Thiols in Ugi-and Passerini-Smiles-Type Couplings.
Barthelon A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(35), 5974-5987 (2008)