Key Documents
328170
Sigma-Aldrich
Potassium chlorochromate
Sinonimo/i:
KCC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClCrKO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Stringa SMILE
[K+].[O-][Cr](Cl)(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)