Documenti fondamentali
327999
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
99%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.24
Beilstein:
4704456
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)