327964
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
98%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
188-189 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?