Documenti fondamentali
327700
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(diphenylarsine)
94%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(diphenylarsino)ethane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2AsCH2CH2As(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
94%
Punto di fusione
103-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(C[As](c1ccccc1)c2ccccc2)[As](c3ccccc3)c4ccccc4
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)