Documenti fondamentali
325937
Sigma-Aldrich
Terbium(III) carbonate hydrate
99.9%
About This Item
Formula condensata:
Tb2(CO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.88 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)