Documenti fondamentali
325740
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Formula condensata:
Ho2(SO4)3 · 8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
762.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)