Documenti
325600
Sigma-Aldrich
Erbium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Er2(C2O4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
598.58 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: erbium
Stringa SMILE
O.[Er].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.2Er.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
SXOPGAPUQCFZMX-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3